Imprimer
5-Chloro-7-nitro-1,3-benzoxazole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR900191-1G OR900191-250MG
APOSOR900191-1GEA 754 EUR
APOSOR900191-1G APOSOR900191-250MG
5-Chloro-7-nitro-1,3-benzoxazole 97%
5-Chloro-7-nitro-1,3-benzoxazole
Formule: C₇H₃ClN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18909485
Numéro CAS: 1356111-15-3