Imprimer
1-Bromo-2-chloro-4-pyrrolidinobenzene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(4-Bromo-3-chlorophenyl)pyrrolidine
OR900184-1G OR900184-5G
APOSOR900184-1GEA 114 EUR
APOSOR900184-1G APOSOR900184-5G
1-Bromo-2-chloro-4-pyrrolidinobenzene 98%
1-Bromo-2-chloro-4-pyrrolidinobenzene
Formule: C₁₀H₁₁BrClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18837620
Numéro CAS: 1291487-20-1