Imprimer
1-Bromo-4-(cyclopropylmethoxy)benzene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR900180-1G OR900180-5G
APOSOR900180-1GEA 227 EUR
APOSOR900180-1G APOSOR900180-5G
1-Bromo-4-(cyclopropylmethoxy)benzene 98%
1-Bromo-4-(cyclopropylmethoxy)benzene
Formule: C₁₀H₁₁BrO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12138829
Numéro CAS: 412004-56-9