N-Hydroxy-4-methylbenzenesulphonamide 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₉NO₃S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11850835 Numéro CAS: 1593-60-8 |