Imprimer
1-Chloro-3-(methoxymethoxy)benzene 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR900139-1G OR900139-5G
APOSOR900139-1GEA 219 EUR
APOSOR900139-1G APOSOR900139-5G
1-Chloro-3-(methoxymethoxy)benzene 96%
1-Chloro-3-(methoxymethoxy)benzene
Formule: C₈H₉ClO₂
Poids moléculaire: 172.609 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18311888
Numéro CAS: 91105-99-6