Imprimer
4-(Allyloxy)benzonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR900067-1G OR900067-5G
APOSOR900067-1GEA 236 EUR
APOSOR900067-1G APOSOR900067-5G
4-(Allyloxy)benzonitrile 95%
4-(Allyloxy)benzonitrile
Formule: C₁₀H₉NO
Poids moléculaire: 159.185 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09940590
Numéro CAS: 33148-47-9