Imprimer
5-Methyl-2-piperazinobenzonitrile, tech
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR900055-1G OR900055-5G
APOSOR900055-1GEA 152 EUR
APOSOR900055-1G APOSOR900055-5G
5-Methyl-2-piperazinobenzonitrile, tech
5-Methyl-2-piperazinobenzonitrile
Formule: C₁₂H₁₅N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18311876
Numéro CAS: 1211529-31-5
UN: 1993
ADR: 3,III