tert-Butyl 4-(2-cyano-4-methylphenyl)piperazine-1-carboxylate 96%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₇H₂₃N₃O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD17214276 Numéro CAS: 1027911-78-9 |