Imprimer
6-Chloropyridine-2-sulphonic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Chloro-6-sulphopyridine
OR8995-100MG OR8995-1G
APOSOR8995-100MGEA 72.7 EUR
APOSOR8995-100MG APOSOR8995-1G
6-Chloropyridine-2-sulphonic acid
6-Chloropyridine-2-sulphonic acid
Formule: C₅H₄ClNO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114209
Numéro CAS: 133145-15-0
UN: 2585
ADR: 8,III