Imprimer
3-Bromo-2-methylbenzoyl chloride, tech
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Bromo-6-(chlorocarbonyl)toluene, 2-Bromo-6-(chloroformyl)toluene
OR8865-1G OR8865-5G OR8865-25G
APOSOR8865-1GEA 43.5 EUR
APOSOR8865-1G APOSOR8865-5G APOSOR8865-25G
3-Bromo-2-methylbenzoyl chloride, tech
3-Bromo-2-methylbenzoyl chloride
Formule: C₈H₆BrClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08543466
Numéro CAS: 21900-48-1
UN: 3265
ADR: 8,III