Imprimer
1H-Indazole-5-boronic acid, pinacol ester, N1-BOC protected
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR8862-1G OR8862-250MG
APOSOR8862-1GEA 0 EUR
APOSOR8862-1G APOSOR8862-250MG
1H-Indazole-5-boronic acid, pinacol ester, N1-BOC protected
1H-Indazole-5-boronic acid, pinacol ester, N1-BOC protected
Formule: C₁₈H₂₅BN₂O₄
Point de fusion: 110…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08437629
Numéro CAS: 864771-44-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III