Imprimer
5-Methoxypyridine-2-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Methoxypicolinonitrile, 2-Cyano-5-methoxypyridine
OR8848-1G OR8848-250MG OR8848-5G
APOSOR8848-1GEA 134 EUR
APOSOR8848-1G APOSOR8848-250MG APOSOR8848-5G
5-Methoxypyridine-2-carbonitrile
5-Methoxypyridine-2-carbonitrile
Formule: C₇H₆N₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08543467
Numéro CAS: 89809-63-2