Imprimer
4'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR8814-1G OR8814-250MG
APOSOR8814-1GEA 116 EUR
APOSOR8814-1G APOSOR8814-250MG
4'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenone
4'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenone
Formule: C₉H₁₀O₃
Point de fusion: 136…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038750
Numéro CAS: 493-33-4