Imprimer
4'-(Piperidin-4-ylcarbonyl)acetanilide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR8698-1G OR8698-250MG
APOSOR8698-1GEA 0 EUR
APOSOR8698-1G APOSOR8698-250MG
4'-(Piperidin-4-ylcarbonyl)acetanilide 97%
4'-(Piperidin-4-ylcarbonyl)acetanilide
Formule: C₁₄H₁₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08690322
Numéro CAS: 124035-23-0