N,N-Dimethyl-2-[2-(aminomethyl)phenoxy]ethylamine 90%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzylamine, N-{2-[2-(Aminomethyl)phenoxy]ethyl}-N,N-dimethylamine
Formule:
C₁₁H₁₈N₂O Point d'ébullition: 89…91 °C (0,2 mm Hg) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08690290 Numéro CAS: 91215-97-3 UN: 2735 ADR: 8,III |