Imprimer
4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-(1-Methyl-1H-indol-4-yl)methylamine
OR8682-1G OR8682-250MG
APOSOR8682-1GEA 348 EUR
APOSOR8682-1G APOSOR8682-250MG
4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole 97%
4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole
Formule: C₁₀H₁₂N₂
Point de fusion: 43…47 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08690264
Numéro CAS: 864264-02-8
UN: 3259
ADR: 8,III