Imprimer
2-(Pyrrolidin-1-yl)isonicotinaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR8674-1G OR8674-250MG
APOSOR8674-1GEA 364 EUR
APOSOR8674-1G APOSOR8674-250MG
2-(Pyrrolidin-1-yl)isonicotinaldehyde 97%
2-(Pyrrolidin-1-yl)isonicotinaldehyde
Formule: C₁₀H₁₂N₂O
Point de fusion: 68…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08690286
Numéro CAS: 898289-23-1
UN: 2928
ADR: 6.1+8,II