Imprimer
1-Bromo-4-cyclopropylbenzene 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (4-Bromophenyl)cyclopropane
OR8621-1G OR8621-250MG OR8621-5G
APOSOR8621-1GEA 33.5 EUR
APOSOR8621-1G APOSOR8621-250MG APOSOR8621-5G
1-Bromo-4-cyclopropylbenzene 99%
1-Bromo-4-cyclopropylbenzene
Formule: C₉H₉Br
Point d'ébullition: 231 °C
Point de fusion: 15 °C
Densité: 1,474 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 96 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00101828
Numéro CAS: 1124-14-7