Imprimer
2-Bromo-1-(toluene-4-sulphonyl)-1H-pyrrole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-1-[(4-methylphenyl)sulphonyl]-1H-pyrrole, 2-Bromo-1-tosyl-1H-pyrrole
OR8606-1G OR8606-5G
APOSOR8606-1GEA 129 EUR
APOSOR8606-1G APOSOR8606-5G
2-Bromo-1-(toluene-4-sulphonyl)-1H-pyrrole
2-Bromo-1-(toluene-4-sulphonyl)-1H-pyrrole
Formule: C₁₁H₁₀BrNO₂S
Point de fusion: 102…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07364061
Numéro CAS: 290306-56-8