Imprimer
4-(2-Bromophenyl)piperazine, N1-BOC protected
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR8539-1G OR8539-500MG
APOSOR8539-1GEA 143 EUR
APOSOR8539-1G APOSOR8539-500MG
4-(2-Bromophenyl)piperazine, N1-BOC protected
4-(2-Bromophenyl)piperazine, N1-BOC protected
Formule: C₁₅H₂₁BrN₂O₂
Densité: 1,332 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08064040
Numéro CAS: 494773-35-2