Imprimer
2-Bromo-5-methoxybenzhydrazide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR8538-1G OR8538-5G OR8538-10G
APOSOR8538-1GEA 29 EUR
APOSOR8538-1G APOSOR8538-5G APOSOR8538-10G
2-Bromo-5-methoxybenzhydrazide
2-Bromo-5-methoxybenzhydrazide
Formule: C₈H₉BrN₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00117528
Numéro CAS: 112584-40-4