Imprimer
Ethyl (4-bromophenoxy)acetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (4-Bromophenoxy)acetic acid ethyl ester, Ethyl 2-(4-bromophenoxy)ethanoate
OR8536-5G OR8536-250MG OR8536-1G
APOSOR8536-5GEA 0 EUR
APOSOR8536-5G APOSOR8536-250MG APOSOR8536-1G
Ethyl (4-bromophenoxy)acetate
Ethyl (4-bromophenoxy)acetate
Formule: C₁₀H₁₁BrO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00462746
Numéro CAS: 6964-29-0