2,4,6-Trimethylanisole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Methoxymesitylene, 2-Methoxy-1,3,5-trimethylbenzene, Methyl 2,4,6-trimethylphenyl ether
Formule:
C₁₀H₁₄O Point d'ébullition: 36…44 °C (0,5 mm Hg) Densité: 0,953 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03092887 Numéro CAS: 4028-66-4 |