Imprimer
4-Bromo-2-methyl-1,3-thiazole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-2-methylthiazole
OR8527-1G OR8527-250MG OR8527-5G
APOSOR8527-1GEA 87 EUR
APOSOR8527-1G APOSOR8527-250MG APOSOR8527-5G
4-Bromo-2-methyl-1,3-thiazole 95%
4-Bromo-2-methyl-1,3-thiazole
Formule: C₄H₄BrNS
Point d'ébullition: 88…99 °C (16 mm Hg)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06409945
Numéro CAS: 298694-30-1