Imprimer
3-(2,2-Dicyanovinyl)benzeneboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR8451-1G OR8451-5G
APOSOR8451-1GEA 0 EUR
APOSOR8451-1G APOSOR8451-5G
3-(2,2-Dicyanovinyl)benzeneboronic acid 98%
3-(2,2-Dicyanovinyl)benzeneboronic acid
Formule: C₁₀H₇BN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06214067
Numéro CAS: 957034-31-0