Imprimer
1-Bromo-8-phenyloctane 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (8-Bromooct-1-yl)benzene, (8-Bromooctyl)benzene
OR8184-1G OR8184-5G
APOSOR8184-1GEA 62.5 EUR
APOSOR8184-1G APOSOR8184-5G
1-Bromo-8-phenyloctane 95+%
1-Bromo-8-phenyloctane
Formule: C₁₄H₂₁Br
Point d'ébullition: 84…86 °C (0,15 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075178
Numéro CAS: 54646-75-2