Imprimer
1H-Imidazole-1-carbonitrile 94%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Cyano-1H-imidazole
OR8175T-1G OR8175T-250MG OR8175T-5G
APOSOR8175T-1GEA 232 EUR
APOSOR8175T-1G APOSOR8175T-250MG APOSOR8175T-5G
1H-Imidazole-1-carbonitrile 94%
1H-Imidazole-1-carbonitrile
Formule: C₄H₃N₃
Point d'ébullition: 185…189 °C
Point de fusion: 59,5…60.5 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00269955
Numéro CAS: 36289-36-8