Imprimer
Ethyl 3-(4-hydroxyphenyl)propanoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl 3-(4-hydroxyphenyl)propionate, 4-(3-Ethoxy-3-oxoprop-1-yl)phenol
OR8094-1G OR8094-5G
APOSOR8094-1GEA 24.8 EUR
APOSOR8094-1G APOSOR8094-5G
Ethyl 3-(4-hydroxyphenyl)propanoate 95%
Ethyl 3-(4-hydroxyphenyl)propanoate
Formule: C₁₁H₁₄O₃
Poids moléculaire: 194.227 g/mol
Point de fusion: 40…42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020209
Numéro CAS: 23795-02-0