Imprimer
Diethyl 3,4-dihydroxyfuran-2,5-dicarboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2,5-Bis(ethoxycarbonyl)-3,4-dihydroxyfuran
OR8077-1G OR8077-250MG
APOSOR8077-1GEA 183 EUR
APOSOR8077-1G APOSOR8077-250MG
Diethyl 3,4-dihydroxyfuran-2,5-dicarboxylate 97%
Diethyl 3,4-dihydroxyfuran-2,5-dicarboxylate
Formule: C₁₀H₁₂O₇
Point de fusion: 178…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00092386
Numéro CAS: 6270-57-1