Imprimer
2,5-Diethoxy-4-(morpholin-4-yl)aniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(4-Amino-2,5-diethoxyphenyl)morpholine
OR8076-10G OR8076-1G OR8076-5G
APOSOR8076-10GEA 184 EUR
APOSOR8076-10G APOSOR8076-1G APOSOR8076-5G
2,5-Diethoxy-4-(morpholin-4-yl)aniline
2,5-Diethoxy-4-(morpholin-4-yl)aniline
Formule: C₁₄H₂₂N₂O₃
Point de fusion: 93…96 °C
Densité: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02052680
Numéro CAS: 51963-82-7
EINECS: 257-562-7