Imprimer

4,5-Dichloro-6-methyl-2-(pyridin-2-yl)pyrimidine

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

OR8074-1G OR8074-10G OR8074-5G
APOSOR8074-1GEA 125 EUR
APOSOR8074-1G APOSOR8074-10G APOSOR8074-5G
4,5-Dichloro-6-methyl-2-(pyridin-2-yl)pyrimidine
4,5-Dichloro-6-methyl-2-(pyridin-2-yl)pyrimidine
Formule: C₁₀H₇Cl₂N₃
Point de fusion: 132…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00097945
Numéro CAS: 306935-55-7

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR