3-(Aminomethyl)-2-bromothiophene hydrochloride 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
(2-Bromothien-3-yl)methylamine hydrochloride
Formule:
C₅H₆BrNS·ClH Point d'ébullition: 70 °C (0,01 mm Hg) Point de fusion: 199…202 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD04971979 Numéro CAS: 886460-60-2 UN: 2922 ADR: 8+6.1,III |