Imprimer
2,1-Benzisoxazole-3-carboxylic acid 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Benzo[c]isoxazole-3-carboxylic acid, 3-Carboxy-2,1-benzisoxazole
OR8019-1G OR8019-5G OR8019-100MG
APOSOR8019-1GEA 246 EUR
APOSOR8019-1G APOSOR8019-5G APOSOR8019-100MG
2,1-Benzisoxazole-3-carboxylic acid 96%
2,1-Benzisoxazole-3-carboxylic acid
Formule: C₈H₅NO₃
Point de fusion: 229…230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02180526
Numéro CAS: 642-91-1