Imprimer
2-Amino-5-phenyl-3-furonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR8012-1G OR8012-250MG OR8012-5G
APOSOR8012-1GEA 66.9 EUR
APOSOR8012-1G APOSOR8012-250MG APOSOR8012-5G
2-Amino-5-phenyl-3-furonitrile 95%
2-Amino-5-phenyl-3-furonitrile
Formule: C₁₁H₈N₂O
Point de fusion: 196…197 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00463472
Numéro CAS: 14742-32-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III