Imprimer
5-Amino-1H-indole-3-carboxamide hydrochloride, tech
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(Aminocarbonyl)-1H-indol-5-amine hydrochloride
OR8008-1G OR8008-250MG
APOSOR8008-1GEA 172 EUR
APOSOR8008-1G APOSOR8008-250MG
5-Amino-1H-indole-3-carboxamide hydrochloride, tech
5-Amino-1H-indole-3-carboxamide hydrochloride
Formule: C₉H₉N₃O·ClH
Point de fusion: 296…298 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02259416
Numéro CAS: 306936-36-7