Imprimer
N-Acetyl-D,L-homotryptophan
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR7840T-10MG OR7840T-50MG
APOSOR7840T-10MGEA 227 EUR
APOSOR7840T-10MG APOSOR7840T-50MG
N-Acetyl-D,L-homotryptophan
N-Acetyl-D,L-homotryptophan
Formule: C₁₄H₁₆N₂O₃
Point de fusion: 112…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00189457
Numéro CAS: 205813-00-9