Imprimer
1-(2,6-Dimethoxybenzyl)piperidin-4-amine dihydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7723-1G OR7723-250MG
APOSOR7723-1GEA 72.7 EUR
APOSOR7723-1G APOSOR7723-250MG
1-(2,6-Dimethoxybenzyl)piperidin-4-amine dihydrochloride
1-(2,6-Dimethoxybenzyl)piperidin-4-amine dihydrochloride
Formule: C₁₄H₂₂N₂O₂·2HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06247029
Numéro CAS: 1185303-17-6