Imprimer
4-Bromo-3-[(dimethylamino)methyl]phenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-3-((dimethylamino)methyl)phenol, 1-(2-Bromo-5-hydroxyphenyl)-N,N-dimethylmethylamine, 2-Bromo-N,N-dimethyl-5-hydroxybenzylamine
OR7720-1G OR7720-5G
APOSOR7720-1GEA 105 EUR
APOSOR7720-1G APOSOR7720-5G
4-Bromo-3-[(dimethylamino)methyl]phenol
4-Bromo-3-[(dimethylamino)methyl]phenol
Formule: C₉H₁₂BrNO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06657798
Numéro CAS: 848848-16-8