Imprimer
5-Bromobenzo[b]thiophene-2-boronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-1-benzothiophene-2-boronic acid, 2-Borono-5-bromobenzo[b]thiophene
OR7702-1G OR7702-5G
APOSOR7702-1GEA 152 EUR
APOSOR7702-1G APOSOR7702-5G
5-Bromobenzo[b]thiophene-2-boronic acid
5-Bromobenzo[b]thiophene-2-boronic acid
Formule: C₈H₆BBrO₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06801728
Numéro CAS: 884010-25-7