Imprimer
Methyl 4-ethylbenzoate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Ethylbenzoic acid methyl ester
OR7700-1G OR7700-5G
APOSOR7700-1GEA 46.4 EUR
APOSOR7700-1G APOSOR7700-5G
Methyl 4-ethylbenzoate 98%
Methyl 4-ethylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Point d'ébullition: 105…107 °C (15 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00221477
Numéro CAS: 7364-20-7