Imprimer
2-Amino-3-(1,2-dihydro-2-oxoquinolin-4-yl)propanoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Amino-3-(1,2-dihydro-2-oxoquinolin-4-yl)propionic acid, 3-(1,2-Dihydro-2-oxoquinolin-4-yl)-DL-alanine
OR7606-25G OR7606-5G
APOSOR7606-25GEA 277 EUR
APOSOR7606-25G APOSOR7606-5G
2-Amino-3-(1,2-dihydro-2-oxoquinolin-4-yl)propanoic acid
2-Amino-3-(1,2-dihydro-2-oxoquinolin-4-yl)propanoic acid
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₃
Poids moléculaire: 232.235 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039159
Numéro CAS: 5162-90-3