Imprimer
2-(Thien-2-yl)aniline hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-(2-Aminophenyl)thiophene hydrochloride
OR7583-1G OR7583-250MG OR7583-5G
APOSOR7583-1GEA 364 EUR
APOSOR7583-1G APOSOR7583-250MG APOSOR7583-5G
2-(Thien-2-yl)aniline hydrochloride
2-(Thien-2-yl)aniline hydrochloride
Formule: C₁₀H₉NS·ClH
Point de fusion: 210…212 …lit °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07365346
Numéro CAS: 1087723-62-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III