Imprimer
2-Amino-3'-methylbiphenyl hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(3-Methylphenyl)aniline hydrochloride, 3'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-amine hydrochloride
OR7491-100MG OR7491-250MG OR7491-1G
APOSOR7491-100MGEA 244 EUR
APOSOR7491-100MG APOSOR7491-250MG APOSOR7491-1G
2-Amino-3'-methylbiphenyl hydrochloride
2-Amino-3'-methylbiphenyl hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₃N·ClH
Poids moléculaire: 219.71 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06739418
Numéro CAS: 139769-13-4