Imprimer
3'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(3-Methoxyphenyl)benzaldehyde
OR7455-1G OR7455-250MG
APOSOR7455-1GEA 626 EUR
APOSOR7455-1G APOSOR7455-250MG
3'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
3'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Formule: C₁₄H₁₂O₂
Point de fusion: 535 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03424633
Numéro CAS: 38491-36-0