Imprimer
2-Hydroxy-5-(phenylethynyl)benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Carboxy-4-(phenylethynyl)phenol, 5-(Phenylethynyl)salicylic acid
OR7432-1G OR7432-250MG OR7432-50MG
APOSOR7432-1GEA 344 EUR
APOSOR7432-1G APOSOR7432-250MG APOSOR7432-50MG
2-Hydroxy-5-(phenylethynyl)benzoic acid
2-Hydroxy-5-(phenylethynyl)benzoic acid
Formule: C₁₅H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039086
Numéro CAS: 32192-74-8