6-Bromo-1-methyl-1H-benzimidazole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
6-Bromo-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
Formule:
C₈H₇BrN₂ Point de fusion: 201…203 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09027271 Numéro CAS: 53484-16-5 |