Imprimer
3-(Fur-2-yl)benzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7400-250MG OR7400-1G
APOSOR7400-250MGEA 94.4 EUR
APOSOR7400-250MG APOSOR7400-1G
3-(Fur-2-yl)benzoic acid 97%
3-(Fur-2-yl)benzoic acid
Formule: C₁₁H₈O₃
Point de fusion: 157…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02690979
Numéro CAS: 35461-99-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III