Imprimer
4-(Furan-2-yl)benzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR7398-1G OR7398-250MG OR7398-5G
APOSOR7398-1GEA 344 EUR
APOSOR7398-1G APOSOR7398-250MG APOSOR7398-5G
4-(Furan-2-yl)benzaldehyde
4-(Furan-2-yl)benzaldehyde
Formule: C₁₁H₈O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03030050
Numéro CAS: 60456-77-1