Imprimer
3-(Fur-2-yl)aniline hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(3-Aminophenyl)furan hydrochloride
OR7393-1G OR7393-5G
APOSOR7393-1GEA 128 EUR
APOSOR7393-1G APOSOR7393-5G
3-(Fur-2-yl)aniline hydrochloride
3-(Fur-2-yl)aniline hydrochloride
Formule: C₁₀H₉NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07366478
Numéro CAS: 1172481-22-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III