Imprimer
2-(Fur-2-yl)aniline hydrochloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(2-Aminophenyl)furan hydrochloride
OR7392-250MG OR7392-1G
APOSOR7392-250MGEA 147 EUR
APOSOR7392-250MG APOSOR7392-1G
2-(Fur-2-yl)aniline hydrochloride 98%
2-(Fur-2-yl)aniline hydrochloride
Formule: C₁₀H₉NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08445548
Numéro CAS: 855948-13-9